BP770
4′-Hydroxyacetophenone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
Seleccione un Tamaño
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
330.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
166 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)