BP1086
Ticarcillin impurity A
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[(thiophen-3-yl)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, Decarboxyticarcillin
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ticarcillin
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)