MilliporeSigma
97610
Supelco
1,3-Dioxolano
Sinónimos:
Formaldehído etilenacetal, Éter metileno del etilenglicol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
74.08
Beilstein:
102453
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.6 (vs air)
presión de vapor
70 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
525 °F
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp
−95 °C (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
Clave InChI
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)