Documentos clave
822728
TSKgel® ODS-100Z (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Nombre del producto
TSKgel® ODS-100Z HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 3.5 cm × 2 mm, 3 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 22728
Extensión del etiquetado
20% Carbon, encapped with trimethylsilane
Parámetros
0-100% organic solvent
0.2 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 2 mm
superficie
450 m2/g
Matriz
spherical silica
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
3 μm
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
The bonded phase of TSKgel ODS-100Z columns is prepared by reacting the silica surface with a difunctional octadecylsilane reagent, followed by repeated endcapping with a monofunctional trimethylsilane reagent. The resulting TSKgel ODS-100Z columns contain a high density monomeric C18 bonded phase for maximum retention and selectivity of small molecular weight compounds and minimal secondary interaction with residual silanol groups.
This general purpose reversed phase column is the workhorse for analysis of small molecular weight compounds in life science applications. Lot-to-lot reproducibility stands out.
Forma física
Shipped in acetonitrile.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)