Documentos clave
818545
Endfitting w/ Fixed 2 μm Frit for 2 mm ID SS TSKgel® Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Sinónimos:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiales
stainless steel frit
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh 18545
técnicas
HPLC: suitable
tamaño de poro
2 μm
compatibilidad
Tosoh 2 mm ID SS TSKgel Columns
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)