Documentos clave
817396
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
descripción
phase filter (Formyl)
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 17396
Extensión del etiquetado
40-70 μeq/mL ligand density
Parámetros
pressure (max. 3 bar)
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupo activo de la matriz
aldehyde phase
tamaño de partícula
65 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH
6-9
técnica de separación
affinity
Descripción general
Toyopearl AF-Formyl-650 resin is a reactive resin which binds exclusively to primary amines to form a stable secondary amine linkage.
Forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)