Documentos clave
816053
TSKgel® Ether-5PW (20) Bulk Media
bottle of 1 L, phase ether, 20 μm particle size
Sinónimos:
TSKgel® Ether-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
El producto 816053 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Línea del producto
TSKgel®
Formulario
slurry
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 16053
Parámetros
20 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
ether phase
tamaño de partícula
20 μm
pH operativo
1-13
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
TSKgel Ether-5PW resin is the highest hydrophilicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for the separation of very hydrophobic molecules such as membrane proteins.  It is typically used for high performance chromatography and polishing steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl Ether-650 products. It often is used instead of cross-linked dextrans with exclusion limits of 10,000 MW.
Especificaciones
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
103.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)