MilliporeSigma
72817
Supelco
Chlorophyll c1
analytical standard
Sinónimos:
Magnesium tetradehydropheoporphyrin a5 monomethyl ester, Phorbine, magnesate(1-) deriv.
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H30MgN4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
610.94
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=C(C=C2[N]3=C4C(/C=C/C(O)=O)=C2C)N5C(C=C6C(C)=C(CC)C7=[N]6[Mg@@]53N8C(C(C)=C9C8=C4[C@@H](C(OC)=O)C9=O)=C7)=C1C=C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)