Documentos clave
713-0622
Alcohols, blood
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: 6 ft.x 2 mm I.D. glass
packing: 5% Carbowax 20M on 60/80 Carbopack B
oven: 85 °C
detector: FID
carrier gas: helium, 20 mL/min
injection: 1 μL
sample: 0.05-0.10% each analyte in water
aplicaciones
forensics and toxicology
Información legal
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbowax is a registered trademark of Union Carbide
Analito
Descripción
    Ethanol
    Methanol
    Acetone
    Acetaldehyde
    1-Propanol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)