Documentos clave
58997C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Columna de HPLC SUPELCOSIL LC-SCX, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L52
Línea del producto
SUPELCOSIL
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL
envase
1 ea of
Parámetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 3 mm
superficie
170 m2/g
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
sulfonic acid, propyl- phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
intervalo de pH
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Las columnas de intercambio catiónico Supelcosil® LC-SCX tienen grupos ácido propilsulfónico de carácter fuertemente ácido; se usan para la separación de cationes. Ajuste el pH, la fuerza iónica y la concentración de modificador orgánico para controlar la retención y selectividad.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jie Zhao et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 33(15), 1853-1855 (2008-11-15)
To developed a method for the determination of thiabendazole residues in barbary wolfberry fruit by ion exchange chromatography (IEC) with fluorescence detection. The samples were extracted with 0.1% H3PO4. Chromatographic analysis was performed on a Supelcosil LC-SCX (4.6 mm x