MilliporeSigma
567235-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C5 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nombre del producto
Columna para HPLC Discovery® BIO Wide Pore C5, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiales
stainless steel column
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
3.5% Carbon loading
Parámetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 10 mm
superficie
100 m2/g
cobertura de la superficie
4.5 μmol/m2
Matriz
silica particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C5 (pentyl) phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
300 Å
pH operativo
2-8
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
La Discovery BIO Wide Pore C5 fue diseñada para la separación eficaz y fiable de proteínas y péptidos, especialmente para péptidos hidrófobos, mediante RP-HPLC. Las fases de cadena larga, como C8 o C18, suelen ser demasiado hidrófobas para las proteínas y pueden ocasionar tiempos de retención excesivamente largos o incluso una unión irreversible con la columna. Por esta razón las fases de cadena corta, como las C3 o C4, suelen usarse para el análisis de proteínas por RP-HPLC. Sin embargo, estas fases de cadena corta son susceptibles de hidrólisis, lo que provoca que la columna tenga una vida útil corta, especialmente a pH ácido. La Discovery BIO Wide Pore C5 ofrecen un orden de elución similar al de la convencional C4, aunque presenta una estabilidad al pH más alta y una vida útil más prolongada. Por lo general, con la Discovery BIO Wide Pore C5 puede conseguirse separaciones de mayor eficiencia debido a las mejoras realizadas en la sílice y la química de fase ligada.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.