565313-U
Ascentis® RP-Amide (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Nombre del producto
Ascentis® RP-Amide HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L60
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
19.5% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
superficie
450 m2/g
cobertura de la superficie
2.7 μmol/m2
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupo activo de la matriz
amide, alkyl phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Ascentis RP-Amide is a new generation ultra low bleed, embedded polar group (EPG) phase that provides orthogonal selectivity and increased resolution for HPLC and LC-MS analysis of polar compounds. The Ascentis RP-Amide is the first choice in embedded polar group HPLC phases.
Características y beneficios
- Excellent retention and peak shape for polar compounds
- 100% aqueous compatibility
- Ultra low bleed, LC-MS compatible
- Unique selectivity
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)