55230-U
Supel™ QuE
PSA/ENVI-Carb Tube 1, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
Sinónimos:
QuEChERS
About This Item
Productos recomendados
Agency
suitable for BS EN 15662:2008
composición
magnesium sulfate, 900 mg (Cat. No. 63135)
Supelclean™
ENVI-Carb, 15 mg (Cat. No. 57210-U)
Supelclean™
PSA, 150 mg (Cat. No. 52738-U)
envase
pk of 50
técnicas
QuEChERS: suitable
tubo de centrífuga volumen
12 mL , Greiner Cat. No. 163270
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Utilizando el método QuEChERS, las muestras alimentarias o agrícolas se extraen primero con un disolvente miscible acuoso (por ejemplo, acetonitrilo) en presencia de elevadas cantidades de sales (como el cloruro de sodio y el sulfato de magnesio) o agentes amortiguadores (como el citrato) para inducir separación en fase líquida y estabilizar los plaguicidas lábiles a ácidos y bases. Tras agitar y centrifugar, una alícuota de la fase orgánica se somete a un ulterior lavado utilizando la SPE. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se usan tubos de SPE, en la SPE dispersiva, la limpieza se facilita mezclando cantidades a granel de SPE (Supelclean PSA, ENVI-Carb o Discovery DSC-18) con el extracto. Después de la limpieza de la muestra, la mezcla se centrifuga y el sobrenadante resultante puede o bien analizarse directamente o bien someterse a otro tratamiento menor antes de analizarse.
Supelco lleva una línea de viales y tubos de centrífuga que contienen cantidades predeterminadas de sales y adsorbentes de SPE para respaldar las configuraciones más comunes del método utilizadas en la actualidad.
Idoneidad
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?