Documentos
55087-U
ValvTool
About This Item
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
SB.51
description
5/16 in. socket × 1/4 in. open wrench
General description
ValvTool es una llave inglesa especialmente para proporcionar un fácil acceso al cambio de loops de muestra o reemplazar las conexiones en válvulas Rheodyne. El extremo con ranura se puede utilizar para trabajar con 1/4 in. conexiones de acero inoxidable de HPLC, también.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente