Las columnas Mono son unas columnas de alta eficiencia y pH estable diseñadas para obtener un alto rendimiento en separaciones de intercambio iónico de proteínas, péptidos y polinucleótidos, así como en procesos que impliquen mapeo de péptidos y purificación de anticuerpos monoclonales. Las propiedades exclusivas de estas columnas se basan en el soporte MonoBeads, un material de esferas hidrofílicas con la distribución de tamaño de partículas más estrecho disponible en soportes para cromatografía. Esta monodispersión del soporte permite velocidades de flujo altas a presiones relativamente bajas.
Aplicación
Mono columns are used in peptide mapping and monoclonal antibody purification. Mono P columns have been used to purify homogenous forms of fungal peroxygenase and to investigate separation of DNA restriction fragments.
Información legal
Mono P is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Extracellular peroxygenase from the agaric fungus Agrocybe aegerita is a versatile biocatalyst that oxygenates various substrates by means of hydrogen peroxide. The enzyme is routinely produced in suspensions of soybean meal and has until now been purified by several steps
Separation of DNA restriction fragments by FPLC ion-exchange chromatography on Mono Q and Mono P columns was investigated. The columns were found to be particularly suitable for the separation of fragments up to 500-600 bp long. Larger fragments can also
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value