Documentos clave
54790-U
Supelco
LiChrospher® Si-60 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
LiChrospher® Si-60 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
Línea del producto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
LiChrospher®
envase
1 ea of
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
700 m2/g
Matriz
silica
fully porous particle
grupo activo de la matriz
silica phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
60 Å
pH operativo
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descripción general
LiChrospher® Si-60 HPLC column has ideal polar properties for normal-phase HPLC separations.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)