53556-U
Ascentis® Express 90 Å PAH (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge
Sinónimos:
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped: no
envase
pack of 3 ea
Extensión del etiquetado
9.9% Carbon loading
Parámetros
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
cartucho L × D.I.
0.5 cm × 4.6 mm
superficie
135 m2/g
Matriz
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-9
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Nota de análisis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)