Documentos clave
52171-U
Supelco
SPE Tube Cap
for use with 1mL SPE tube, pk of 108
Sinónimos:
PK108 CAPS FOR 1ML SPE TUBES
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiales
yellow polypropylene
descripción
Plugs top of SPE tubes
envase
pk of 108
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with 1mL SPE tube
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)