Documentos clave
50922-U
Zorbax® C8 (5 μm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C8 (octyl) phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Zorbax® HPLC Column, phase C8 (octyl), 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Línea del producto
Zorbax®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Zorbax®
Extensión del etiquetado
12% carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
330 m2/g
Matriz
octyl
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
70 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Zorbax is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)