Documentos clave
508748
Supelco
8mm Seal, Silicone/PTFE Liner, 30 Durometer, pk 100
diam. × thickness 8 mm × 1.0 mm, silver aluminum seal, PTFE/silicone, hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE/silicone
silver aluminum seal
dureza
30 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
D.E.
8 mm
diám. × grosor
8 mm × 1.0 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)