50562-U
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Nombre del producto
Ascentis® Express ES-Cyano, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L10
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
≤80 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 2.1 mm
superficie
90 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
pH operativo
1-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)