Documentos clave
501468
Supelco
Methane Standard
100 ppm, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
grado
analytical standard
Formulario
gas
envase
cylinder of 48 L
fabricante / nombre comercial
Scott Gas T213-48
disponibilidad
not available in EU
concentración
100 ppm
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)