48545
Isophorone
analytical standard
Sinónimos:
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
About This Item
grado
analytical standard
densidad de vapor
4.77 (vs air)
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
864 °F
lim. expl.
3.8 %
envase
ampule of 5000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
densidad
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
Clave InChI
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?