48392
Triazine Pesticides Standard Mix
100 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
100 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Analito
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?