Documentos clave
47743-U
Supelco
D5580 Quantitative Calibration Mix 4
(Each component at nominal wt.% indicated.), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Agency
ASTM® D5580
envase
ampule of 1 mL
concentración
(Each component at nominal wt.% indicated.)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descripción
    Benzene 1.8 % (w/w)
    Ethylbenzene 4.5 % (w/w)
    2-Hexanone 10 % (w/w)
    Toluene 2.25 % (w/w)
    1,2,4-Trimethylbenzene 4.5 % (w/w)
    2,2,4-Trimethylpentane 72.45 % (w/w)
    o-Xylene 4.5 % (w/w)
Palabra de señalización
Danger
Punto de inflamabilidad (°F)
10.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-12.2 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)