MilliporeSigma
47178-U
Supelco
Hexaldehyde-2,4-DNPH solution
1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), analytical standard
Sinónimos:
Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone solution
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
Clave InChI
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
Otras notas
This product is also available as a certified reference material. Please reference CRM47178.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)