Documentos clave
442441
Supelco
Acrolein-2,4-DNPH
analytical standard
Sinónimos:
Acrolein 2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
236.18
Código UNSPSC:
12000000
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 25 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
Clave InChI
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Descripción general
Acrolein-2,4-DNPH is a derivative of acrolein formed via chemical reaction of acrolein with 2,4-dinitrophenylhydrazine in the presence of trifluoroacetic acid.[1]
Aplicación
Acrolein-2,4-DNPH has been used to determine the amount of acrolein present in polyethylene combustion product (PCP) extract, using high performance liquid chromatography (HPLC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Toxicity of smoke extracts towards A549 lung cells: role of acrolein and suppression by carbonyl scavengers
Burcham.CP, et al.
Chemico-Biological Interactions, 183, 416-424 (2010)