442321-U
2,5-Dimethylbenzaldehyde-2,4-D
analytical standard
Sinónimos:
2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
grade
analytical standard
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
219-221 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1ccc(C)c(\C=N\Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C15H14N4O4/c1-10-3-4-11(2)12(7-10)9-16-17-14-6-5-13(18(20)21)8-15(14)19(22)23/h3-9,17H,1-2H3/b16-9+
InChI key
GYDQEABEWIRZLY-CXUHLZMHSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?