33038
HMDS+TMCS+Pyridine, 3:1:9 (Sylon™ HTP)
pkg of 20 × 1 mL
Sinónimos:
Chlorotrimethylsilane, Hexamethyldisilazane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, 1,1,1,3,3,3–Hexamethyldisilane+Τrimethylchlorosilane+Pyridine, Sylon™ HTP
About This Item
Productos recomendados
grado
for GC derivatization
descripción
3:1:9 (SYLON HTP)
composición
1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 22.9%
Pyridine, 69.4%
Trimethylchlorosilane, 7.7 % (w/v)
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
envase
pkg of 20 × 1 mL
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?