Documentos clave
29852-U
eVol syringe, 500 μL, without needle
volume 20-500 μL, syringe supplied without needle, pkg of 1 ea
Sinónimos:
eVol® XR Analytical Electronic Syringe
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
glass body
Características
syringe supplied without needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 2910025
volumen
20-500 μL
Información legal
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)