MilliporeSigma
28033-U
Supelco
Capillary Column Nut (fits Varian®)
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
These brass column nuts are replacements for damaged or misplaced original Varian nuts.
Información legal
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)