Documentos clave
27324
Supelco
Shimadzu 5mL Vial, 12 X 96mm
volume 5 mL, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Shimadzu ASI-5000 Sample Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
clear borosilicate glass KG-33 body
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
12 mm × 96 mm
12 mm × 96 mm
tamaño
5 mL
volumen
5 mL
Descripción general
5mL sample vial designed for us in Shimadzu Model ASI-5000 for automated total organic carbon analysis. No cap is needed.
Información legal
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)