27175-U
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 22 mL vial (with 20 mm thread), thread for 20-400
About This Item
Productos recomendados
Materiales
aluminum liner
black phenolic solid cap
tamaño
20-400
Características
closure type black phenolic solid top cap
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
135 °C temp. limit
Adaptador
thread for 20-400
compatibilidad
for use with 22 mL vial (with 20 mm thread)
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)