MilliporeSigma
2631725
Supelco
Inlet Liner, for Packed GC (wool packed)
wool packed, pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
envase
pkg of 25 ea
L × D.I. × D.E.
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
Descripción general
Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)