2630905
Split (unpacked) for Autosystem & 9000 models
pkg of 5 ea
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 5 ea
L × O.D. × I.D.
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
General description
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)