Documentos clave
24757
Supelco
Snap Top Seals
polypropylene seal, PTFE/red rubber, diam. 11 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
Materiales
PTFE/red rubber
polypropylene seal
Características
closure type snap ring seal
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Diámetro
11 mm
compatibilidad
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)