MilliporeSigma
22828-U
Supelco
Supelpure HC Hydrocarbon Trap Refill
volume 948 cc
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.54
volume
948 cc
General description
Activated charcoal.
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)