MilliporeSigma
22396
Supelco
Purifier Tube
1/8 in. fitting
Sinónimos:
CONVERTER TUBE W/RECHARGE 1/8 IN
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Adaptador
1/8 in. fitting
Descripción general
This replacement converter tube fits 110 V or 230 V clam-shell ovens. The converter tube must be at operating temperature (580 °C) inside a clam-shell oven for proper operation. Because the material inside is not active at room temperature, converter tube ends are not capped/plugged during shipment.
  • Length: 10 in. (25.4 cm)
  • Diameter: 1/2 in. (12.7 mm)
  • Max. Inlet Pressure: 150 psi
  • Max. Flow Rate: 1100 mL/min.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)