Documentos clave
22291
Sigma-Aldrich
Hex Key Wrenches
heat-treated chrome-nickel-steel alloy keys
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
Materiales
heat-treated chrome-nickel-steel alloy keys
Descripción general
Inbusschlüssel-Set - jeder Inbusschlüssel kann, wie bei einem Taschenmesser aus- und eingeklappt werden. Schlüssel aus einer hitzebehandelten Chrom-Nickel-Stahllegierung in den neuen gebräuchlichsten Größen: 0,050", 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8".
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)