Documentos clave
21950
Plunger Tip
PTFE plunger tip, syringe size 500 μL, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE
PTFE plunger tip
PTFE tip
tamaño de la jeringa
500 μL
descripción
plunger tip for 500μL syringe
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
VICI 013932
tamaño
500 μL
compatibilidad
for use with Series A, A-2, C, & D Precision Sampling Syringe
Descripción general
Für 25μl bis 250μl-Spritzen, Reparatur nur im Werk.
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nandan S Gokhale et al.
Molecular cell, 77(3), 542-555 (2019-12-08)
The RNA modification N6-methyladenosine (m6A) modulates mRNA fate and thus affects many biological processes. We analyzed m6A across the transcriptome following infection by dengue virus (DENV), Zika virus (ZIKV), West Nile virus (WNV), and hepatitis C virus (HCV). We found