Documentos clave
21383-U
Empty Glass Column
fritted
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Características
fritted
envase
pack of 5 columns
Longitud
20 cm
compatibilidad
for use with Supelco Dioxin System
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)