Documentos clave
2049-U
Supelco
Celite® SPE Buchner Funnel
bed wt. 50 g, I.D. × H 90 mm × 48 mm, pk of 6
About This Item
Código UNSPSC:
41104018
Materiales
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
composición
bed wt., 50 g
envase
pk of 6
D.I. × Al
90 mm × 48 mm
Matriz
diatomaceous-earth base material (Celite 545 AW)
grupo activo de la matriz
celite coating
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
Usado normalmente como agente de filtración y adsorbente para uso general.
Información legal
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
VersaPure is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)