19132-U
Agujas Hamilton® para jeringas RN
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), stainless steel needle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel needle
tamaño de la aguja
26 ga
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 7758-04
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
2.5-100 μL
compatibilidad
for use with 2.5μL-100μL syringe
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)