13993-U
Packed GC Column Set
suitable for 2261 per GPA (3-column set)
About This Item
Productos recomendados
agency
suitable for GPA 2261 (3-column set)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
column type
packed GC
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Packed columns for natural gas BTU determination as per GPA and ASTM methods, ensuring accurate measurements in gas processing.
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.