MilliporeSigma
08196
Supelco
Isobutyryl-L-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9)
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-2-(2-methyl-1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11D9H12NO4
Peso molecular:
240.34
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.0%
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(C(C)C)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)