MilliporeSigma
01346
Supelco
Pyraclostrobin
reference material
Sinónimos:
Methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}methoxycarbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18ClN3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
387.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccn(n2)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H18ClN3O4/c1-25-19(24)23(26-2)17-6-4-3-5-14(17)13-27-18-11-12-22(21-18)16-9-7-15(20)8-10-16/h3-12H,13H2,1-2H3
Clave InChI
HZRSNVGNWUDEFX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)