ZRB2125
Anti-JAM-A Antibody, clone 2E9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Junctional adhesion molecule A;Junctional adhesion molecule 1, JAM-1, Platelet F11 receptor, Platelet adhesion molecule 1, PAM-1, CD321
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E9, recombinant monoclonal
descripción
2E9 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 32.58 kDa
observed mol wt ~38 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal extracellular domain
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... F11R(50848)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected JAM-A in MCF-7 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected JAM-A in CaCo2 cell lysate and 1:1,000 dilution in HepG2 and HeLa cell lysates.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound JAM-A peptide with a KD of 1.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected JAM-A in human liver tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected JAM-A in MCF-7 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)