Z744268
Wilmad® Suprasil® Aqueous Cell
volume 275 μL, pack of 1
Sinónimos:
EPR aqueous cell, aqueous cell
About This Item
Productos recomendados
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Wilmad WG-813-A-Q
volume
275 μL
General description
Application
Features and Benefits
- 0.3 mm Sample space prevents the absorbtion of microwave energy.
- Recommeded for EPR requiring critical coupling
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)