Documentos clave
Z744068
FoilSeal Extra Thick Sealing Foil
aluminum, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NC.01
Materiales
aluminum
esterilidad
sterile
Características
RNase and DNase free
envase
case of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Excel Scientific F2S-50
Parámetros
-40 °C temp. range (120 °C)
An × L
78 mm × 128 mm
Información legal
FoilSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)