Documentos clave
Z733865
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
disperser element for T-18 basic disperser, 14 mm, 10/cs
Sinónimos:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.22
Materiales
polycarbonate
Características
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
envase
case of 12
pack of 12
fabricante / nombre comercial
IKA 3452300
Diámetro
14 mm
Otras notas
Vendor has changed pack size from 10EA to 12EA
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)